Learn More
Solution tampon pH 3,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
59.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 3 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |