Learn More
Solution tampon pH 3,00 (phtalate), Solution étalon conforme aux normes NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| pH | 3 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2.5 L |
| Conditionnement | Récipient en plastique |