Learn More
Solution tampon de pH 7, tampon de phosphate, traçable à NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 383850010
46.90 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10026042
  • 70.35€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buffer solution pH 7
7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5
1 L
1
Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use
1.0000g/mL
MFCD03097944
solubilité dans l’eau : miscible.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Buffer solution pH 7, Phosphate buffer, traceable to NIST
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2400243 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383855000,383850010
Numéro de lot2400240 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383855000,383850010
Numéro de lot2408190 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number383855000,383850010
Numéro de lot2405714 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number383855000,383850010
Numéro de lot2411225 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number383855000,383850010
Nom du produit
Solution tampon de pH 7, tampon de phosphate, traçable à NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals > 1 L, flacon en plastique