Learn More
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical Code produit.: 10151570
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical
Code produit. 10151570
1 L, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Sachet dans une boîte
Code produit. 10151570
Marque: Fisher Chemical J/2850/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Solution tampon pH 7,00 (phosphate), solution étalon NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH
Prêt à l’emploi pour la mesure du pH.
Chaque solution est facilement identifiée par sa couleur, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.
Nos solutions tampons constituent une gamme de produits de haute qualité et fiables qui garantissent des résultats précis pour le calibrage/la titration.
  • Solutions tampons standard et à code couleur
  • Fabriqués à une tolérance de ±0,02 unités de pH
  • Normalisé et étiqueté avec précision avec un pH spécifique au lot à 20°C
  • Tous les tampons sont traçables selon les normes NIST et BS 1647
  • Conditionnés dans des récipients en PEHD pour protéger l’intégrité des produits et garantir une manipulation sans danger (correspond aux quantités 1 l, 2,5 l et 5 l)
  • Des tampons standard sont disponibles sur la gamme de pH comprise entre 2 et 10
  • Les solutions tampons à code couleur sont disponibles sur la gamme de pH 4, pH 7 et pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Numéro MDL 217672
Specifications
Couleur Incolore
pH 7
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2526118 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
Numéro de lot2526117 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/02/2025 Catalog NumberJ/2850C/05,J/2850/08,J/2850/17,J/2850/15,J/2850/24,J/2850C/90,J/2850/21
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution tampon pH 7.00 (phosphate), solution standard NIST prête à l’emploi pour la mesure du pH, Fisher Chemical >