Learn More
Solution tampon de pH 7, tampon de phosphate, traçable à NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals
38.46€ - 70.35€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 7 |
---|---|
Note relative au nom | Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use |
CAS | 7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 |
Densité | 1.0000g/mL |
Numéro MDL | MFCD03097944 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10706383
|
Thermo Scientific Acros
383855000 |
500 mL |
38.46€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10026042
|
Thermo Scientific Acros
383850010 |
1 L |
70.35€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Buffer solution pH 7 | |
7558-79-4, 7732-18-5, 7487-94-7, 7778-77-0, 7647-14-5 | |
MFCD03097944 | |
solubilité dans l’eau : miscible. |
Phosphate buffer, traceable to NIST, ready to use | |
1.0000g/mL | |
1 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Buffer solution pH 7, Phosphate buffer, traceable to NIST
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon de pH 7, tampon de phosphate, traçable à NIST, prêt à l’emploi, Thermo Scientific Chemicals