Learn More
Solution tampon pH 5,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST
Marque: Honeywell-Fluka 33544-1L
63.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution pH 5.0 (20°C) | |
100°C | |
≤100.0000%, <5.0000% | |
1.0 g/cm3 | |
Buffer | |
Flacon poly |
Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST | |
≥90.0000%, ≥1.0000% | |
144-33-2, 68-04-2 | |
1 L | |
MFCD00012462 | |
Sodium citrate buffer solution, Buffer solution from sodium citrate |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
30Heures
8Minutes
21Secondes
5 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
0Heures
8Minutes
21Secondes
5