Learn More
Solution tampon pH 5,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15654000
Solution tampon pH 5,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Code produit. 15654000 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
6 x 1 L
Click to view available options
Quantité:
6 x 1 L
Code produit. 15654000
Marque: Honeywell-Fluka 335446X1L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer solution
Note relative au nom Citric acid/sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
CAS 1336-21-6
Quantité 6 x 1 L
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Conditionnement Flacon poly
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
CID PubChem 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nom du produit
Solution tampon pH 5,0 (20°C), solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium, avec fongicide, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ >