Learn More
Solution tampon pH 1,0 (20 °C), acide chlorhydrique/chlorure de potassium, traçable au SRM à partir du NIST et du PTB, Honeywell Fluka™
Acide chlorhydrique/chlorure de potassium, traçable au SRM à partir du NIST et du PTB
Marque: Honeywell-Fluka 31044-6X1L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Buffer solution pH 1.0 (20°C) | |
100°C | |
7647-01-0, 7447-40-7 | |
1.000 g/cm3 | |
Buffer | |
MFCD00003568 | |
UN1789 |
Hydrochloric acid / potassium chloride, traceable to SRM from NIST and PTB | |
≥99.0000% | |
≤0.5000% | |
6 x 1 L | |
CH3CH2OH | |
Flacon poly | |
Hydrochloric acid – potassium chloride buffer solution |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Sécurité et traitement
- Buffer solution pH 1.0 (20 °C)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Potassium chloride