Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité de SRM à NIST
43.98€ - 336.41€
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Nom IUPAC | ammonium hydroxide |
SMILES | N.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15674020
|
Honeywell-Fluka
33643-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15604030
|
Honeywell-Fluka
33643-500ML |
500 mL |
43.98€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15694020
|
Honeywell-Fluka
33643-1L |
1 L |
66.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614030
|
Honeywell-Fluka
33643-5L-VP |
5 L |
121.07€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15624030
|
Honeywell-Fluka
33643-6X1L |
6 x 1 L |
336.41€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15684020
|
Honeywell-Fluka
33643-10L-VP |
10 L |
179.49€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
14923 | |
ammonium hydroxide |
Spécification
Buffer solution | |
4.0 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
ammonium hydroxide | |
14923 |
1336-21-6 | |
H5NO | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™