Learn More
- Home
- Products
- Tampons et étalons
- Tampons d’électrochimie
- Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Code produit. 15684020 Tous les produits Honeywell Fluka Produits10 L
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit. 15684020
Marque: Honeywell-Fluka 3364310LVP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 1336-21-6 |
Formule moléculaire | H5NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 35.05 |
Numéro MDL | MFCD00066650 |
Clé InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
Nom IUPAC | amine hydrate |
SMILES | N.O |
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution |
pH | 4.0 |
Quantité | 10 L |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Code produit. 15664060
-
Code produit. 15634060
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
Viewing 1-5 of 6
-
Catalog No. 15654030
64,33 € / 1L -
Catalog No. 10437341
325,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10244202
196,00 € / 5L -
Catalog No. 10162180
138,00 € / 2.50L -
-
Catalog No. 10675492
83,05 € / 1L
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ >