Learn More
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Buffer solution pH 4.0 (20°C) |
Note relative au nom | With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST |
Point d’ébullition | 100°C |
% min. CAS | ≥90.0000% |
% max. CAS | ≤100.0000%, ≤2.0000% |
CAS | 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5 |
Densité | 1.0 g/cm3 |
Quantité | 6 x 1 L |
Type de solution | Buffer |
Conditionnement | Flacon poly |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 6
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH 4,0 (20 °C), avec fongicide, solution d’acide citrique / hydroxyde de sodium / chlorure de sodium, traçabilité au SRM à partir du NIST, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu