Learn More
Contec™ Revêtements stériles pour godets en polyéthylène
S’adaptent sur des godets de 5 gal (20 L), 6,5 gal (25 L) et 7 gal (27 L). Les liners pour seau stériles Contec™ protègent les seaux et les solutions désinfectantes en réduisant les risques de contamination croisée.
Marque: Contec™ BKTBAG
203.54 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Destiné à un usage unique
- Maintient la stérilité des solutions, même sans accès à l’autoclave
- Fabrication et emballage en salle blanche de classe ISO 4
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma () à une dose spécifiée de 25-50 kGy et stérilité certifiée
Spécification
Bucket Liner | |
Autoclavable | |
Transparent | |
5 gal. (20 L), 6.5 gal. (25 L), 7 gal. (27 L) Buckets | |
4 mil |
PEBD | |
Validés stériles | |
Oui | |
Stérile |
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.