Learn More
BTX™ Électrodes Tweezertrodes™
Électrodes à pince réutilisables pour procédés in vivo, adaptées à l’administration de médicaments ou au transfert de gènes chez les animaux
1650.00€ - 2465.00€
Spécification
Gamme de produits | BTX Electroporation |
---|---|
Type de produit | Tweezer Style Electrode |
Forme de l’électrode | Circular |
Quantité | 1 Ea. |
Types de pointes | Tweezer Style |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15487320
|
BTX™
450486 |
1 mm | Platinum |
2385.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15497320
|
BTX™
450487 |
3 mm | Platinum |
2465.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15417330
|
BTX™
450489 |
5 mm | Platinum |
2155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15407330
|
BTX™
450488 |
7 mm | Platinum |
2280.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15477260
|
BTX™
450118 |
7 mm | Acier inoxydable |
1650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15487260
|
BTX™
450119 |
10 mm | Acier inoxydable |
1650.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Dotées d’une pince standard de 11,5 cm modifiée grâce à des électrodes à disque en acier inox
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- L’écart entre les disques des électrodes peut être réglé entre 1 mm et 2 cm
- Peut être nettoyé facilement
Informations sur la commande
Kits Tweerzertrode (réf. Nº BTX450486) et câble supplémentaire (BTX524) également disponibles séparément.
Spécification
BTX Electroporation | |
Circular | |
Tweezer Style | |
Non-sterile |
Tweezer Style Electrode | |
1 Ea. | |
11,2 cm | |
Onde carrée |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.