Learn More
BTX™ Électrodes Tweezertrodes™
Électrodes à pince réutilisables pour procédés in vivo, adaptées à l’administration de médicaments ou au transfert de gènes chez les animaux
Marque: BTX™ 450489
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dotées d’une pince standard de 11,5 cm modifiée grâce à des électrodes à disque en acier inox ou en platine au niveau de l’extrémité
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- L’écart entre les disques des électrodes peut être réglé entre 1 mm et 2 cm
- Peut être nettoyé facilement
Les kits sont fournis avec un câble coaxial BTX524 pour le raccordement aux générateurs d’électroporation
Informations sur la commande
Kits Tweerzertrode (réf. Nº BTX450486) et câble supplémentaire (BTX524) également disponibles séparément.
Spécification
Transfert de gènes | |
Platinum | |
Tweezer Style Electrode | |
Platinum Tweezertrode, 5 mm Diameter | |
5 mm | |
0,47 in | |
41°F à 104°F | |
1 μs à 200 ms | |
1 Ea. | |
Adjustable. <1 mm to >2 cm | |
11,2 cm | |
Câbles banane |
Générateur BTX 830, ECM 2001 | |
BTX Electroporation | |
0/200V | |
0,196 in | |
Circular | |
12 mm | |
1 s à 99 ms | |
5°C à 40°C | |
20 à 80 % | |
Tweezer Style | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.