Learn More
BTX™ Électrodes Tweezertrodes™
Électrodes à pince réutilisables pour procédés in vivo, adaptées à l’administration de médicaments ou au transfert de gènes chez les animaux
Marque: BTX™ 450118
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Dotées d’une pince standard de 11,5 cm modifiée grâce à des électrodes à disque en acier inox
- Compatibles avec les systèmes d’électroporation BTX Gemini X2 et ECM-2001
- L’écart entre les disques des électrodes peut être réglé entre 1 mm et 2 cm
- Peut être nettoyé facilement
Informations sur la commande
Kits Tweerzertrode (réf. Nº BTX450486) et câble supplémentaire (BTX524) également disponibles séparément.
Spécification
Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique, transfert de protéines | |
Acier inoxydable | |
Tweezer Style Electrode | |
Stainless Tweezertrode Electrode, 7 mm Diameter | |
7 mm | |
10 μs à 99 ms dans du PBS | |
Tweezer Style | |
Non-sterile | |
Onde carrée |
Générateur ECM 830, EMC 2001 et ECM 630 | |
BTX Electroporation | |
0/1000V | |
0,27 in | |
Circular | |
1 Ea. | |
11,5 cm | |
Banana to Pin Tip | |
Adaptor Cable |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.