Learn More
Steris™ Vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
47.20€ - 72.75€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur de charges poreuses |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
Type de produit | Tube de contrôle Browne |
Quantité | 100/paquet |
Indicateur de stérilisation | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12715335
|
Steris™
7302AB |
Point jaune |
54.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12725335
|
Steris™
7303AB |
Point vert |
47.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12705335
|
Steris™
7301AB |
Point noir |
72.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12745335
|
Steris™
7305AB |
Point blanc |
47.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
- L’utilisation d’indicateurs d’autoclavage TST Control™ est recommandée pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur des charges poreuses
- Plusieurs couleurs disponibles
- Tubes en verre
Spécification
Pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur de charges poreuses | |
Tube de contrôle Browne | |
Oui |
Autoclave | |
100/paquet | |
Vapeur, chaleur sèche |