Learn More
Steris™ Vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™
Click to view available options
Couleur:
Point blanc
Point jaune
Point noir
Point vert
Conditionnement:
100 pièces
Description
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
- L’utilisation d’indicateurs d’autoclavage TST Control™ est recommandée pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur des charges poreuses
- Plusieurs couleurs disponibles
- Tubes en verre
Spécification
Spécification
| Couleur | Point jaune |
| À utiliser avec (application) | Pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur de charges poreuses |
| À utiliser avec (équipement) | Autoclave |
| Type de produit | Tube de contrôle Browne |
| max. (métrique) | 134°C |
| Quantité | 100/paquet |
| Indicateur de stérilisation | Oui |
| Temps de stérilisation | 3 min |
| Méthode de stérilisation | Vapeur, chaleur sèche |