Learn More
Steris™ Vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™
Code produit. 12725335
Click to view available options
Couleur:
Point blanc
Point jaune
Point noir
Point vert
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12725335
Marque: Steris™ 7303AB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Testez l’efficacité de vos autoclaves à l’aide des vannes d’indication pour autoclave Browne™ Control™.Ces tubes contiennent des colorants sensibles à la chaleur qui changent de couleur après avoir été exposés pendant une durée suffisante à la température désirée de l’autoclave.
  • L’utilisation d’indicateurs d’autoclavage TST Control™ est recommandée pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur des charges poreuses
  • Plusieurs couleurs disponibles
  • Tubes en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Point vert
À utiliser avec (application) Pour la surveillance des procédés de stérilisation à la vapeur de charges poreuses
À utiliser avec (équipement) Autoclave
Type de produit Tube de contrôle Browne
max. (métrique) 160°C
Quantité 100/paquet
Indicateur de stérilisation Oui
Temps de stérilisation 60 min
Méthode de stérilisation Vapeur, chaleur sèche