Learn More
Kautex™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité marron
Utilisez les flacons à col large en polyéthylène basse densité marron-transparent Kautex™ pour limiter l’exposition à la lumière et réduire l’altération possible du contenu du flacon grâce à la transmission de la lumière.
25.75€ - 2070.00€
Spécification
Couleur | Marron |
---|---|
Forme | Rond |
Matériau | PEBD |
Bouchon de rechange | Bouchon à vis en PEBD |
Closure Included | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17888097
|
Kautex™
2000784583 |
50 ml | 76 mm |
2070.00€
650 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17868107
|
Kautex™
2000784584 |
100 ml | 93,5 mm |
937.06€
480 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10022283
|
Kautex™
2000784585 |
250 ml | 120 mm |
25.75€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17888107
|
Kautex™
2000784585 |
250 ml | 120 mm |
679.61€
260 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10154263
|
Kautex™
2000784586 |
500 mL | 154 mm |
42.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17898107
|
Kautex™
2000784586 |
500 mL | 154 mm |
559.27€
130 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17838117
|
Kautex™
2000784587 |
1 000 ml | 205 mm |
397.94€
56 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15971471
|
Kautex™
2000784587 |
1 000 ml | 205 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10607832
|
Kautex™
2000784584 |
100 ml | 93,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10609033
|
Kautex™
2000784583 |
50 ml | 76 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La couleur marron protège les matériaux photosensibles contre la lumière UV
- L’ouverture à col large signifie que les flacons sont faciles à remplir et à nettoyer
- Rond
- Avec bouchon
Spécification
Marron | |
PEBD | |
Oui | |
Flacon à col large | |
Bouchon à vis |
Rond | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Non | |
PEBD |