Learn More
Kautex™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité marron
Utilisez les flacons à col large en polyéthylène basse densité marron-transparent Kautex™ pour limiter l’exposition à la lumière et réduire l’altération possible du contenu du flacon grâce à la transmission de la lumière.
Marque: Kautex™ 2000784587
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.09600kg
Description
- La couleur marron protège les matériaux photosensibles contre la lumière UV
- L’ouverture à col large signifie que les flacons sont faciles à remplir et à nettoyer
- Rond
- Avec bouchon
Spécification
1 000 ml | |
50mm | |
PEBD | |
56 | |
1Each | |
Non | |
Flacon à col large | |
65 mm | |
Bouchon à vis |
Marron | |
Rond | |
50mm | |
Bouchon à vis en PEBD | |
Oui | |
205 mm | |
PEBD | |
95 mm |