Learn More
Kautex™ Flacons à col large en polyéthylène basse densité marron
Utilisez les flacons à col large en polyéthylène basse densité marron-transparent Kautex™ pour limiter l’exposition à la lumière et réduire l’altération possible du contenu du flacon grâce à la transmission de la lumière.
Marque:  Kautex™ 2000784585
Code produit. 10022283
  • 25.75€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • La couleur marron protège les matériaux photosensibles contre la lumière UV
  • L’ouverture à col large signifie que les flacons sont faciles à remplir et à nettoyer
  • Rond
  • Avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
30,8mm
PEBD
260
10/boîte
Non
Flacon à col large
40 mm
Bouchon à vis
Marron
Rond
30,8mm
Bouchon à vis en PEBD
Oui
120 mm
PEBD
64 mm