Learn More
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11915811
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11915811
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 11915811
Marque: Thermo Scientific Acros 186655000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, réactif de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2857-97-8
Formule moléculaire C3H9BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 153.1
Clé InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 76113
Nom IUPAC Bromo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromotrimethylsilane
Point de fusion -43.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 79.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiBr
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4250
Quantité 500 g
Fieser 09,73; 10,59; 12,79; 15,51; 16,50
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes.
Poids de la formule 153.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468222 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number186650250,186650050,186655000,186651000
Numéro de lotA0459579 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/02/2024 Catalog Number186650250,186650050,186655000,186651000
Numéro de lotA0442687 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number186650250,186650050,186655000,186651000
Numéro de lotA0399811 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number186650250,186650050,186655000,186651000
Numéro de lotA0395273 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number186650250,186650050,186655000,186651000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Bromotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >