Learn More
Bromotriméthylsilane, 97 %, stab. avec poudre de cuivre ou fil d’argent, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408246
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11408246
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15334.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2857-97-8 | C3H9BrSi | 153.094 g/mol
Bromotrimethylsilane is used as a mild and selective reagent for cleavage of lactones, epoxides, acetals, phosphonate esters and certain ethers. Further, it is used as a brominating agent and an effective reagent for the formation of silyl enol ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromotriméthylsilane est utilisé comme réactif doux et sélectif pour le clivage des lactones, des époxydes, des acétals, des esters phosphonates et de certains éthers. De plus, il est utilisé comme agent de bromation et comme réactif efficace pour la formation d’éthers énoliques silylés.
Solubilité
Miscible avec le tétrachlorure de carbone, le chloroforme, le dichlorométhane, l’acétonitrile, le toluène, le dichlorométhane et l’hexane.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts, l’eau et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2857-97-8
Formule moléculaire C3H9BrSi
Poids moléculaire (g/mol) 153.094
Numéro MDL MFCD00000048
Clé InChI IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylsilyl bromide, trimethylbromosilane, silane, bromotrimethyl, trimethylsilicon bromide, tmsbr, trimethylsilylbromide, bromotrimethyl silane, tmbs, bromo trimethyl silane, tms bromide
CID PubChem 76113
Nom IUPAC Bromo(triméthyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)Br
Spécification
Point d’ébullition 78°C to 80°C
Nom chimique ou matériau Bromotrimethylsilane
Point de fusion -44°C
Note relative au nom stabilized with copper powder or silver wire
Quantité 250 g
Formule linéaire (CH3)3SiBr
Numéro UN UN2924
Beilstein 1731135
Point d’éclair −3°C (26°F)
Informations sur la solubilité Miscible with carbon tetrachloride,chloroform,dichloroethane,acetonitrile,toluene,dichloromethane and hexane.
Poids de la formule 153.09
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.425
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.183