Learn More
Rouge de bromophénol, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical B/4660/43
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
2800-80-8 | |
23014 | |
Cuve en verre | |
1 g |
C19H12Br2O5S | |
512.19g/mol | |
Marron-rouge | |
Poudre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Bromophenol Red
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Rouge de bromophénol, pur, indicateur de niveau, Fisher Chemical > 1 g, cuve en verre
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu