Learn More
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10031810
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031810
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10031810
Marque: Thermo Scientific Acros 154210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance appauvrissant la couche d’ozone selon le règlement (CE) n ° 1005/2009, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-96-4
Formule moléculaire C2H5Br
Numéro MDL MFCD00000232
Clé InChI RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 6332
Nom IUPAC bromoéthane
SMILES CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoethane
Note relative au nom Pure
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5Br
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Beilstein 01, 88
Merck Index 15, 3826
Poids moléculaire (g/mol) 108.966
Poids de la formule 108.97
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0432936 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numéro de lotA0454805 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numéro de lotA0450490 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numéro de lotA0450928 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numéro de lotA0394325 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Nom du produit
Bromoéthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >