Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
Marque:  Invitrogen™ A54740
182.91 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17897061
  • 273.00€ / 25 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
• Trois niveaux d’intensité, parfaits pour tous les échantillons, quel que soit le niveau d’expression
• Colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine fluorescente
• Des performances homogènes et fiables
Pour une analyse multicolore efficace en cytométrie en flux, une compensation précise est essentielle. Chaque kit comprend des microsphères en polystyrène avec un colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine fluorescente, ainsi que des microbilles de contrôle négatif dans un flacon à compte-gouttes unique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit de microbilles de compensation eBeads™ RFP BrightComp
25 tests
Microbilles de compensation
561 nm
Cytométrie en flux
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot3080082 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberA54740
Numéro de lot2860814 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2024 Catalog NumberA54740
Numéro de lot2729793 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/10/2023 Catalog NumberA54740
Numéro de lot2729793 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/07/2023 Catalog NumberA54740
Numéro de lot2696824 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/05/2023 Catalog NumberA54740
Nom du produit
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits > Kit de microbilles de compensation eBeads™ RFP BrightComp