Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de taille de particules de silice série 8000
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,49 μm ± 0,02 μm
0,7 μm
1,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
15mL
Description
Assurez une plus grande durabilité et stabilité chimique lorsque vous utilisez des solvants avec les étalons de taille de particules de silice Thermo Scientific™ série 8000, microsphères de silice monodispersées utilisées pour l’étalonnage des instruments et comme espaceurs. Les étalons sont calibrés et certifiés avec les diamètres moyens conformes aux normes NIST™ et conviennent à un large éventail d’applications de mesure des particules.
Caractéristiques :
- Les étalons sont conçus pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées
- Les sphères opaques offrent davantage de contraste que les particules polymères dans les faisceaux optiques et d’électrons ; comme le verre, la silice possède une densité beaucoup plus élevée que le polystyrène.
Spécification
Spécification
| Concentration | 2 % de matières solides |
| Additif | Néant |
| Description | Conçu pour les applications nécessitant des sphères inorganiques monodispersées, les particules de silice série 8000 ont une densité beaucoup plus élevée que les particules de polymère. |
| Diamètre (métrique) | 1,5 μm |
| Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. Le produit est fourni avec un barreau d’agitation pour un mélange en continu pendant l‘échantillonnage. |
| Densité des particules | De 1,8 à 2,2 g/cm³ |
| Matériau | Amorphous Silica |
| Comprend | Certificat d’étalonnage et de traçabilité pour le NIST |
| Stabilité | Produit stable pendant une période minimum de 24 mois |
| Quantité | 15 ml |
| Afficher plus |