Learn More
Hirschmann™ Chambres de comptage à revêtement brillant
Comprend 2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
Marque:  Hirschmann™ 8100210
Code produit. 10528961
  • 170.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Double structure nette
  • Revêtement brillant
  • Avec le numéro de LOT sur l’emballage
  • Marquage : date d’expiration, marquage CE conformément à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
Spécification
Chambre de comptage, Fuchs-Rosenthal
0,2 mm
Marquage CE conforme à la norme IVD 98/79 CE
2 lamelles couvre-objet pour hémacytomètre
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hirschmann™ Chambres de comptage à revêtement brillant > Type : Fuchs-Rosenthal