Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, béchers
À utiliser avec les bains à ultrasons Bransonic
11.85€ - 68.00€
Spécification
Type | Bécher |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Bain de nettoyage à ultrasons de paillasse |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10041654
|
Branson Ultrasonics™
000-410-055 |
20,28 oz. | 600 mL | Acier inoxydable |
68.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15318644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-004 |
20,28 oz. | 600 mL | Verre |
25.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15338644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-001 |
8,4 oz. | 250 ml | Verre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Convient à tous les modèles
- Disponible en verre, acier inox ou PP
Spécification
Bécher | |
Bain de nettoyage à ultrasons de paillasse |