Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, béchers
À utiliser avec les bains à ultrasons Bransonic
Marque: Branson Ultrasonics™ 000-140-004
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
- Convient à tous les modèles
- Disponible en verre, acier inox ou PP
Spécification
Bécher | |
20,28 oz. | |
Verre |
600 mL | |
Bain de nettoyage à ultrasons de paillasse |