Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessoire pour bain de nettoyage à ultrasons Bransonic™, béchers
Click to view available options
Capacité (impériale):
8,4 oz.
20,28 oz.
Capacité (métrique):
250 ml
600 mL
Matériau:
Acier inoxydable
Verre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Convient à tous les modèles
- Disponible en verre, acier inox ou PP
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Bécher |
| Capacité (métrique) | 600 mL |
| Capacité (impériale) | 20,28 oz. |
| À utiliser avec (équipement) | Bain de nettoyage à ultrasons de paillasse |
| Matériau | Acier inoxydable |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion