Learn More
VACUUBRAND™ Systèmes à vide pour chimie sèche PC201 NT
Système de vide VACUUBRAND PC201 NT. 230V, prise Europe continentale (CEE)
Marque: VACUUBRAND™ 20737000
Description
- Vide limite de 1,5 torr
- puissante capacité d’air libre de 52 litres par minute
- Récupération intégrée des solvants Convient à la plupart des applications d’évaporation de la taille de la paillasse
Spécification
1,1 torr (sans ballast à gaz), 2,3 torr (avec ballast à gaz) | |
0,34 hp | |
Manuel | |
ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certification NRTL, TUV | |
PTFE (tête de pompe) | |
45 dB(A) | |
-10°C à +60°C | |
17,5 kg | |
40°C | |
2/2,2 pieds cubes/min. | |
15,82 in | |
12,8 in | |
9,56 in | |
Pompe à membrane | |
4 | |
50°F | |
Sans huile | |
16 psi |
Manomètre | |
3 A | |
150 à 1800 tr/min | |
230 V, 50 / 60 Hz | |
PC-201 NT | |
CEE | |
38,5 lb | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
401,32 mm | |
325,12 mm | |
243,84 mm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Étuves de séchage à vide | |
3 | |
230 V |