Learn More
DWK Life Sciences Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté Kimble™
Avec fond rond
Marque: DWK Life Sciences 34580-52
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avec fond rond
- Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales
- Conformes aux exigences relatives au verre de la norme ASTM™ E438, type I, classe B
- Conditionnés sous film plastique thermorétracté dans des plateaux modulaires
- Sans bouchon
Spécification
ASTM E 438, type I, classe B | |
100 mm | |
Oui | |
Aucun | |
15-415 | |
Sans bouchon |
12 mL | |
Verre borosilicaté | |
Pour les travaux de culture tissulaire et procédures bactériologiques générales | |
Plateau | |
16 mm | |
Tube |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Tubes en verre borosilicaté jetables avec embout fileté Kimble™ > GPI : 15-415 ; D.E. x L : 16 x 100 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu