Learn More
Cytiva Feuilles protectrices de surface Whatman™ Benchkote
Code produit. 11353195
Click to view available options
Quantité:
100 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 11353195
Marque: Cytiva 2300917
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
  • Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
  • Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
  • Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
  • Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
  • Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protecteur de surface
Matériau Polyéthylène
Longueur (métrique) 460 mm
Largeur (métrique) 570 mm
Dimensions (L x l) 460 x 570 mm
Matière absorbante Polyéthylène
Épaisseur 0,22mm
Quantité 100 feuilles