Learn More
BRAND™ Tubes à 8 barrettes PCR
En PP sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les tubes PCR en bandelette de 8 sont sans RNase, DNase et ADN. Ils sont compatibles avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
Marque: BRAND™ 781324
94.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24367" pour bénéficier de cette offre.
Description
En plastique vierge de grande qualité pour d’excellents résultats reproductibles dans la plupart des applications de PCR. Sans lubrifiants, ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons. Les barrettes de tubes sont disponibles avec ou sans bouchons qui peuvent être commandés séparément.- Les parois fines et uniformes garantissent l’homogénéité et la précision du transfert thermique, pour d’excellents résultats.
- Autoclavables
- Sans RNase, DNase ni ADN.
- Compatible avec la plupart des blocs thermiques à 24, 32, 96 et 384 puits.
- Disponibles dans des ensembles de tubes / bouchons pratiques.
Spécification
Bleu | |
Polypropylène | |
Oui | |
Non | |
Barrette de tubes |
0,2 ml | |
Oui | |
Autoclavable | |
Bande |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.