Learn More
BRAND™ Contrôleur de pipettes Macro
Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml. Le contrôleur de pipette Macro offre un meilleur débit d’air permettant une compression sans effort des soufflets. Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge.
Marque:  BRAND™ 26200
63.59 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15189393
  • 99.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml. Le contrôleur de pipette BrandTech™ Macro offre un meilleur débit d’air permettant une compression sans effort des soufflets. Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge. Le filtre hydrophobe remplaçable intégré de 3 μm (filtre de rechange fourni) limite la suraspiration des liquides dans la soupape. Autoclavable à 121 °C.
Le contrôleur pour pipettes ergonomique est doté d’un système de vannes unique qui offre un meilleur débit d’air pour une compression sans effort des soufflets.
  • Garantit un maintien ferme et un remplissage précis de toutes les pipettes sérologiques et volumétriques de 0,10 à 200 ml
  • Un seul levier de pipetage contrôle le remplissage, le réglage du ménisque et la décharge
  • Une poire de soufflage pratique au-dessus du levier permet une distribution précise des pipettes de soufflage
  • Les commandes faciles à utiliser et le poids léger (106 g) réduisent la tension par pipetage répétitif
  • Le filtre hydrophobe remplaçable intégré de 3 μm (filtre de rechange fourni) limite la suraspiration des liquides dans la soupape
  • L’adaptateur de pipette en silicone est remplaçable
  • L’intégralité de l’instrument est autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
Informations sur la commande
  • Choix de quatre couleurs
  • Durées de vidange adaptées à la verrerie de classe A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Pipette sérologique
0,1 à 200 ml
1 unité
Gris
Contrôleur de pipette
Pipettes sérologiques
Nom du produit
BRAND™ Contrôleur de pipettes Macro > Couleur : Gris ; jusqu’à 200 ml