Learn More
BRAND™ Plaques PCR blanches à 96 puits
Conçu spécifiquement pour optimiser les résultats lors de la réalisation de PCR quantitative en temps réel (qPCR)
239.00€
Spécification
Format | Étalon |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Blanc |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10034564
|
BRAND™
781354 |
Sans jupe |
239.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10696095
|
BRAND™
781357 |
Jupe mi-longue |
239.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats dans l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, dans la quantification de l’ADN répété
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la résection du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- Codage alphanumérique en relief bleu et conception de coins coupés pour faciliter l’orientation
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Optimisez les résultats de la RT-PCR quantitative |
Sans couvercle | |
Blanc | |
96 | |
0,2 mL |