Learn More
BRAND™ Plaques PCR blanches à 96 puits
Conçu spécifiquement pour optimiser les résultats lors de la réalisation de PCR quantitative en temps réel (qPCR)
Marque: BRAND™ 781357
218.25 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les barrettes et plaques pour PCR blanches offrent de meilleurs résultats dans l’analyse des signaux de fluorescence et, par conséquent, dans la quantification de l’ADN répété
- Sans DNase, ADN ni RNase
- Surfaces lisses pour optimiser la résection du signal de fluorescence
- Convient à une utilisation dans les thermocycleurs courants
- Dimensions de paroi extra-fines pour un transfert thermique optimal et des durées de cycle courtes
- Fabriqué dans les conditions de chambres propres les plus modernes
- Couleur uniforme avec dioxyde de titane (TiO2)
- Codage alphanumérique en relief bleu et conception de coins coupés pour faciliter l’orientation
Spécification
Standard | |
8 x 12 | |
PS | |
Non stérile | |
Optimisez les résultats de la RT-PCR quantitative |
Sans couvercle | |
Blanc | |
96 | |
0,2 mL | |
Jupe mi-longue |