Learn More
BRAND™ Pointes de pipette, 0,5 à 20 μl
En polypropylène haute pureté, sans oléamide ni diHEMDA. Pointes de pipettes, de 0,5 à 20 μl, permettant de pipeter des microtubes et des microplaques sans toucher les parois. Graduations marquées à 2 μl et à 10 μl pour une évaluation rapide du volume.
Marque: BRAND™ 732204
41.19 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conçues pour s’adapter à la ligne de micropipettes Transferpette™
- Compatibilité testée avec d’autres micropipettes de divers fabricants
- Elles sont fabriquées et conditionnées dans des conditions de salle blanche certifiées conformément à la norme ISO 14644-1, classes 7 et 8
- Fabriquées à partir de matières premières pures de haute qualité, sans DiHEMDA ni oléamide
- Ne pas utiliser d’agents de démoulage tels que les stéarates et l’érucamide dans le processus de production
- Les pointes palettisés de qualité BIO-CERT™ sont garanties exemptes d’ADN, de DNase, de RNAse, d’ATP et d’endotoxines
- Paroi fine pour un haut degré de translucidité, une éjection facile et peu de pertes
- Graduations à 2 et 10 μl pour une évaluation rapide du volume
- En vrac ou sous forme de portoirs empilables écologiques et pratiques
- Les pointes en portoir sont incolores et placées dans un plateau pour pointes de couleur verte
- Les TipBoxes sont fabriquées à 100 % en PP et sont entièrement recyclables
- Le système de recharge TipRack réduit les déchets de plus de 20 % par rapport à la TipBox
Spécification
BIO-CERT™ Liquid Handling Quality | |
Sans filtre | |
Incolore | |
Autoclavable | |
46 mm | |
Pipetage inverse, lavage de plaque, travaux impliquant des pipettes multicanaux | |
Rack | |
TipBox, 5 boîtes, 96 pointes/ boîte | |
Pointes de pipettes | |
Universelle | |
Polypropylène | |
2, 10 μl |
0,5 à 20 mu;l | |
Non stérile | |
Gris | |
1,8 in | |
Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines | |
Transferpette et la plupart des modèles de Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf et Sartorius | |
Étroit | |
480 Pk. | |
Usage limité | |
Oui | |
Prêt pour la PCR |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012994 | Certificat d’analyse | 21/02/2025 | 732204 |
0000009576 | Certificat d’analyse | 02/09/2024 | 732204 |
0000008827 | Certificat d’analyse | 24/05/2024 | 732204 |
0000008515 | Certificat d’analyse | 30/08/2023 | 732204 |
0000008368 | Certificat d’analyse | 15/05/2023 | 732204 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%