Learn More
BRAND™ Film de scellage autoadhésif pour plaques
Scelle les plaques multipuits en toute sécurité. Le film de scellage autoadhésif pour plaques peut être appliqué directement sur les plaques puis retiré sans l’utilisation de matériel coûteux. Il peut également être appliqué avec un rouleau de caoutchouc dur pour garantir une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
59.60€ - 256.00€
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (application) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | À utiliser avec (application) | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10655861
|
BRAND™
781390 |
Polyester | ELISA, PCR | 100 feuilles |
208.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10135623
|
BRAND™
701370 |
Polyéthylène, polypropylène | Automatisation | 50 feuilles |
201.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10185763
|
BRAND™
701371 |
Vinyle | Stockage, mesures de fluorescence | 50 feuilles |
71.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10145813
|
BRAND™
701372 |
Vinyle | Mesures de luminescence | 50 feuilles |
59.60€
50 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11673119
|
BRAND™
701367 |
Polypropylène | Stockage | 100 feuilles |
216.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15660499
|
BRAND™
701374 |
Vinyle | Automatisation | 100 |
168.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10135371
|
BRAND™
701364 |
Rayon | Culture de cellules et de tissus | 100 feuilles |
126.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10767564
|
BRAND™
781391 |
Polyester | ELISA, PCR en temps réel | 100 feuilles |
215.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10182962
|
BRAND™
781381 |
Aluminium | Stockage à basse température | 100 feuilles |
256.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599892
|
BRAND™
701365 |
Rayon | Culture de cellules et de tissus | 50 feuilles |
112.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Appliquez-les facilement sur les plaques et retirez-les sans utilisation de matériel coûteux.
- L’application à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur garantit une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
- Les films de scellage sont disponibles en différents matériaux particulièrement adaptés au stockage, aux immunoessais ou à la culture cellulaire et tissulaire :
- Polyéthylène
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- PP
- Vinyle
Spécification
Film de scellage |