Learn More
BRAND™ Film de scellage autoadhésif pour plaques
Code produit. 10135371 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
Polyester
Polypropylène
Polyéthylène, polypropylène
Rayon
Vinyle
À utiliser avec (application):
Automatisation
Culture de cellules et de tissus
ELISA, PCR
ELISA, PCR en temps réel
Mesures de luminescence
Stockage
Stockage à basse température
Stockage, mesures de fluorescence
Nb par paquet:
100
100 feuilles
50 feuilles
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Code produit. 10135371
Marque: BRAND™ 701364
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scelle les plaques multipuits en toute sécurité. Le film de scellage autoadhésif pour plaques peut être appliqué directement sur les plaques puis retiré sans l’utilisation de matériel coûteux. Il peut également être appliqué avec un rouleau de caoutchouc dur pour garantir une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
  • Appliquez-les facilement sur les plaques et retirez-les sans utilisation de matériel coûteux.
  • L’application à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur garantit une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
  • Les films de scellage sont disponibles en différents matériaux particulièrement adaptés au stockage, aux immunoessais ou à la culture cellulaire et tissulaire :
    • Polyéthylène
    • Polyester
    • Aluminium
    • Rayon
    • PP
    • Vinyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Description Perméable au gaz
Matériau Rayon
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Nb par paquet 100 feuilles
Barrière anti-évaporation No
À utiliser avec (application) Culture de cellules et de tissus
Pré-fendu No
Type de produit Film de scellage
Adhésif, adhésive Pressure Sensitive
Épaisseur 10.1 mil.
Perçable Yes
Plage de températures (métrique) -20°C to +80°C