Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en nylon LABXPERT™ et IDXPERT™
Utilisez ces étiquettes pour répondre à divers besoins généraux en matière d’étiquetage. Les étiquettes pour imprimante en nylon Brady™ LABXPERT™ et IDXPERT™ sont idéales pour les imprimantes LABXPERT™ et IDXPERT™.
80.35€ - 104.00€
Spécification
Certifications/Conformité | UL |
---|---|
Description | Revêtement en poudre, lisse, texturé / rugueux |
Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
Couleur | Noir, Blanc |
Finition | Mat |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Forme | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10172992
|
Brady™
060948 |
12,70 mm | 25,40 mm | Rectangle avec coins arrondis |
104.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10327752
|
Brady™
060950 |
9,53 mm | 25,40 mm | Rectangle avec coins arrondis | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Étiquettes en tissu en nylon
- Finition mate
- Adhésif acrylique permanent
Spécification
UL | |
Acrylique, Permanent | |
Mat | |
Tissu en nylon | |
Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™ | |
300 étiquettes | |
-40°C à +90°C | |
25,40 mm |
Revêtement en poudre, lisse, texturé / rugueux | |
Noir, Blanc | |
Cartouche, étiquette | |
Étiquette imprimable | |
1 | |
Rectangle avec coins arrondis | |
0,165 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes pour imprimante en nylon LABXPERT™ et IDXPERT™