Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en nylon LABXPERT™ et IDXPERT™
Code produit. 10172992
Click to view available options
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,70 mm
Largeur (métrique):
25,40 mm
Forme:
Rectangle avec coins arrondis
Conditionnement:
1 ROLL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 10172992
Marque: Brady™ 060948
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Utilisez ces étiquettes pour répondre à divers besoins généraux en matière d’étiquetage. Les étiquettes pour imprimante en nylon Brady™ LABXPERT™ et IDXPERT™ sont idéales pour les imprimantes LABXPERT™ et IDXPERT™.
  • Étiquettes en tissu en nylon
  • Finition mate
  • Adhésif acrylique permanent
Spécification
Certifications/Conformité UL
Description Revêtement en poudre, lisse, texturé / rugueux
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette imprimable
À utiliser avec (application) Flacons, tube conique, identification générale et industrielle, identification générale, marquage des composants internes aux panneaux, identification en laboratoire, marquages extérieurs du panneau, identification de panneaux, boîte de Pétri, tube
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Nb par paquet 300 étiquettes
Forme Rectangle avec coins arrondis
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Diamètre (métrique) 11,18 mm