Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante en nylon LABXPERT™ et IDXPERT™
Code produit. 10327752
Click to view available options
Hauteur (métrique):
9,53 mm
12,70 mm
Largeur (métrique):
25,40 mm
Forme:
Rectangle avec coins arrondis
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 10327752
Marque: Brady™ 060950
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces étiquettes pour répondre à divers besoins généraux en matière d’étiquetage. Les étiquettes pour imprimante en nylon Brady™ LABXPERT™ et IDXPERT™ sont idéales pour les imprimantes LABXPERT™ et IDXPERT™.
  • Étiquettes en tissu en nylon
  • Finition mate
  • Adhésif acrylique permanent
Spécification
Certifications/Conformité UL
Description Revêtement en poudre, lisse, texturé / rugueux
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Noir, Blanc
Finition Mat
Format Cartouche, étiquette
Matériau Tissu en nylon
Type de produit Étiquette imprimable
À utiliser avec (application) Tube de centrifugation, tube Eppendorf, identification en laboratoire, tube, flacon, bouchon de flacon
À utiliser avec (équipement) Imprimantes iDXPERT™, LabXpert™
Étiquettes par rangée 1
Nb par paquet 300 étiquettes
Quantité 300/Bte
Forme Rectangle avec coins arrondis
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (métrique) 0,165 mm
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) 9,53 mm
Diamètre (métrique) 9,53 mm