Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 054092
Code produit. 15218643
  • 810.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
  • Bleeding faible
  • Apolaire
  • Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
Spécification
0,53 mm
Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines
0,5 μm
100 % diméthyl polysiloxane
Colonne GC BP1
-60°C à +340/360°C
30 m
BP1