Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Colonnes capillaires BP1 GC
Convient à l’analyse de routine Les colonnes capillaires GC BP1 Trajan Scientific and Medical sont des colonnes de phase apolaire industrielles normalisées.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 054043
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Technologie de polysiloxane diméthyle réticulé classique
- Bleeding faible
- Apolaire
- Idéal pour les analyses telles que les hydrocarbures, les aromatiques, les pesticides et les amines
Spécification
0,25 mm | |
0,25 mm | |
–60°C à +320/340°C | |
15 m | |
BP 1 |
Colonne GC BP1 | |
Analyse des hydrocarbures, Analyse des aromatiques, Analyse des pesticides, Phénols, Analyse des herbicides, Amines | |
0,25 μm | |
100 % diméthylpolysiloxane |