Learn More
Sartorius Milieux de culture en flacon pour unités de filtration à membrane Sartorius
Milieu de culture de gélose à la lysine pour la détermination des levures sauvages
86.90€ - 238.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Origine de la fabrication | Allemagne |
Volume plein | 250 ml |
Type d’emballage | Flacon |
Quantité | 250 ml |
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10440472
|
Sartorius
14157----------A |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des levures et des moisissures |
187.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790875
|
Sartorius
14143----------A |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des levures sauvages |
238.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10544951
|
Sartorius
14144----------A |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination de la numération totale |
201.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10069600
|
Sartorius
14155----------A |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des bactéries Escherichia coli et coliformes |
86.90€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10475401
|
Sartorius
14148----------A |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des lactobacilles et des pédiocoques et autres organismes abîmant la bière |
238.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
- Flacons de 250 ml, 4 flacons/boîte
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Conforme aux normes internationales relatives aux formules
- Qualité homogène
Spécification
Liquide | |
250 ml | |
250 ml |
Allemagne | |
Flacon |