Learn More
Sartorius Milieux de culture en flacon pour unités de filtration à membrane Sartorius
Milieu de culture de gélose à la lysine pour la détermination des levures sauvages
Marque: Sartorius 14157----------A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
- Flacons de 250 ml, 4 flacons/boîte
- Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
- Conforme aux normes internationales relatives aux formules
- Qualité homogène
Spécification
Liquide | |
Moût | |
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des levures et des moisissures | |
250 ml |
Allemagne | |
250 ml | |
Flacon |