Learn More
Sartorius Milieux de culture en flacon pour unités de filtration à membrane Sartorius
Milieu de culture de gélose à la lysine pour la détermination des levures sauvages
Marque:  Sartorius 14148----------A
Code produit. 10475401
  • 238.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le milieu de culture classique pour les microorganismes est un milieu de gélose. Il peut être utilisé pour la méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe. Le milieu de gélose en flacons représente une alternative économique aux plaques de coulage.
  • Flacons de 250 ml, 4 flacons/boîte
  • Économique, il permet de réaliser des gains de temps et de coût
  • Conforme aux normes internationales relatives aux formules
  • Qualité homogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
VLB-S7-S
Méthode de filtration sur membrane ou pour l’incubation directe, pour la détermination des lactobacilles et des pédiocoques et autres organismes abîmant la bière
250 ml
Allemagne
250 ml
Flacon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X4 250ML MEDIA VLB-S7-S ST
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose