Learn More
JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials
Available in clear or amber Type 1 glass. JG Finneran Associates™ Borosilicate Glass Shell Vials are limited volume shell vials that feature thicker walls and precisely designed conical bottoms. Available in multiple sizes; many are designed for use in Waters WISP™ autosamplers.
11.35€ - 18.55€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Chromatographie |
Comprend | Bouchons à clipser |
Nb par paquet | 100 |
Type de base | Conique |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Marking Spot | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Marking Spot | Diamètre (métrique) de l’ouverture | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10370951
|
JG Finneran Associates™
4100-840A |
Ambré | 1 mL | Non | 8 mm |
11.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12327039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1232A |
Ambré | 2 mL | Blanc | 12 mm |
18.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10167360
|
JG Finneran Associates™
4100-1545A |
Ambré | 4 mL | Non | 15 mm |
17.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12347039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545A |
Ambré | 4 mL | Blanc | 15 mm | N/A | |||
12317039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1232 |
Transparent | 2 mL | Blanc | 12 mm |
13.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10085470
|
JG Finneran Associates™
4100-1545 |
Transparent | 4 mL | Non | 15 mm |
15.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12337039
|
JG Finneran Associates™
4100M-1545 |
Transparent | 4 mL | Blanc | 15 mm | N/A | |||
12387029
|
JG Finneran Associates™
4100-830 |
Transparent | 0,75 mL | Non | 8 ml |
11.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Available in clear or amber Type I borosilicate glass for easy disposal
- Vials feature thicker walls for safer sample handling
- Limited volume shell vials
- Precisely designed conical bottom permits maximum sample evacuation
- Most sizes are designed to work in the Waters WISP™ 96 position autosampler
Spécification
Verre borosilicaté | |
Bouchons à clipser | |
Conique |
Chromatographie | |
100 | |
Bouchons à clipser |